1,4-Butano diisotiocianato ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,4-Butylene diisothiocyanate
L09234.03
L09234.06
L09234.03EA
72.3
EUR
L09234.03
L09234.06
1,4-Butano diisotiocianato ≥98%
1,4-Butano diisotiocianato
Purity: 98%
CAS No.: 4430-51-7
Molecular Formula: SCN(CH2)4NCS
Formula Weight: 172.27
Odour: Irritating
Melting Point: 30-33°
Boiling Point: 170°/11mm
Beilstein Reference: 1757138
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00041136
Formula:
C₆H₈N₂S₂ MW: 172,27 g/mol Pto. Ebullición: 170 °C (11 mmHg) Pto. de fusión: 30…33 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041136 Núm. CAS: 4430-51-7 UN: 2923 ADR: 8,III |