2-(2-Aminoetoxi)etanol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
103630010 103631000 103630025
ACRO103630010EA 344 EUR
ACRO103630010 ACRO103631000 ACRO103630025
2-(2-Aminoetoxi)etanol 98%
2-(2-Aminoetoxi)etanol
Formula: C₄H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 218…224 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –12,5 °C
Densidad: 1,06 g/cm³
Pto. de inflamación: 127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008181
Núm. CAS: 929-06-6
EINECS: 213-195-4
UN: 3055
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %