2-(2-Aminoetoxi)etanol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L18897.22
L18897.36
L18897.22EA
44.1
EUR
L18897.22
L18897.36
2-(2-Aminoetoxi)etanol 98%
2-(2-Aminoetoxi)etanol
Purity: 98%
CAS No.: 929-06-6
Molecular Formula: H2NCH2CH2OCH2CH2OH
Formula Weight: 105.14
Flash Point: 127°(260°F)
Refractive Index: 1.4570
Melting Point: -11°
Boiling Point: 125-131°/23mm
Beilstein Reference: 906728
UN No.: 3055
MDL No.: MFCD00008181
Formula:
C₄H₁₁NO₂ MW: 105.14 g/mol Pto. Ebullición: 125…131 °C (23 mmHg) Pto. de fusión: –11 °C Densidad: 1.057 Pto. de inflamación: 127 °C (260 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008181 Núm. CAS: 929-06-6 EINECS: 213-195-4 UN: 3055 ADR: 8 III |