1-Aminobutan-2-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Amino-2-butanol, Monobutanolamine, 1-Aminobutan-2-ol
A0823-25ML
A0823-5ML
TCIAA0823-25MLEA
260
EUR
TCIAA0823-25ML
TCIAA0823-5ML
1-Aminobutan-2-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Aminobutan-2-ol
Formula:
C₄H₁₁NO MW: 89.14 g/mol Pto. Ebullición: 169°C |
Número MDL:
MFCD00059196 Núm. CAS: 13552-21-1 UN: 2735 ADR: 8 II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |