Etanolamina 99+% ACS
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
36260.AP
36260.AY
36260.APEA
68
EUR
36260.AP
36260.AY
Etanolamina 99+% ACS
Etanolamina
Purity: 99+%
CAS No.: 141-43-5
Molecular Formula: HOCH2CH2NH2
Formula Weight: 61.08
Flash Point: 93°(199°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.012
Refractive Index: 1.4540
Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic
Odour: Ammonia-like
Melting Point: 10°
Boiling Point: 169-170°
Beilstein Reference: 505944
Merck Reference: 14,3727
UN No.: 2491
MDL No.: MFCD00008183
Formula:
NH₂CH₂CH₂OH Pto. Ebullición: 169…170 °C Pto. de fusión: 10 °C Densidad: 1,012 Pto. de inflamación: 93 °C (199 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008183 Núm. CAS: 141-43-5 EINECS: 205-483-3 UN: 2491 ADR: 8,III Índice Merck: 14,3727 |