Etanolamina, EMPROVE® ESSENTIAL BP, NF, extra puro suitable for use as excipient, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Peligro
Sinónimos: 2-Aminoetanol
1.00844.2500 1.00844.9025 1.00844.9180
1.00844.2500EA 207 EUR
1.00844.2500 1.00844.9025 1.00844.9180
Etanolamina, EMPROVE® ESSENTIAL BP, NF, extra puro suitable for use as excipient, SAFC®
Etanolamina
Formula: NH₂CH₂CH₂OH
MW: 61.08 g/mol
Pto. Ebullición: 171
Pto. de fusión: 10.5
Densidad: 1.0164 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 93
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008183
Núm. CAS: 141-43-5
EINECS: 205-483-3
UN: 2491
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,03762
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bfb6ea7cf5dde341c60ff9cf752bc5c422eb28&vid=b387e8c39029da4ea050ba6dcfb6123d81ab03c8&prid=web&clid=SAPDAM