Etanolamina, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 2-Aminoetanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
00278-5ML-FEA 174 EUR
00278-5ML-F
Etanolamina, Supelco®
Etanolamina
Formula: NH₂CH₂CH₂OH
MW: 61,08 g/mol
Pto. Ebullición: 171 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 10,5 °C
Densidad: 1,0164 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008183
Núm. CAS: 141-43-5
EINECS: 205-483-3
UN: 2491
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,03762
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/90/26652390.jpg