3-Aminopropan-1-ol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Amino-1-propanol
104465000
104460050
104460025
ACRO104465000EA
92.4
EUR
ACRO104465000
ACRO104460050
ACRO104460025
3-Aminopropan-1-ol 99%
3-Aminopropan-1-ol
Formula:
C₃H₉NO Pto. Ebullición: 187…188 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 10…12 °C Densidad: 0,982 g/cm³ Pto. de inflamación: 101 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008223 Núm. CAS: 156-87-6 EINECS: 205-864-4 UN: 2735 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4595 to 1.4615 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥98.5 % |