3-Aminopropan-1-ol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99%
CAS No.: 156-87-6
Molecular Formula: H2N(CH2)3OH
Formula Weight: 75.11
Flash Point: 101°(214°F)
Refractive Index: 1.4610
Odour: Amine-like
Melting Point: 11°
Boiling Point: 184-187°
Beilstein Reference: 741855
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008223
Formula:
C₃H₉NO Pto. Ebullición: 184…187 °C Pto. de fusión: 11 °C Densidad: 0,983 Pto. de inflamación: 101 °C (214 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008223 Núm. CAS: 156-87-6 EINECS: 205-864-4 UN: 2735 ADR: 8,II |