3-Aminopropan-1-ol ≥99.0% (por GC) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Amino-1-propanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00423.0005
8.00423.0250
8.00423.9025
8.00423.0005EA
17.1
EUR
8.00423.0005
8.00423.0250
8.00423.9025
3-Aminopropan-1-ol ≥99.0% (por GC) para síntesis, Sigma-Aldrich®
3-Aminopropan-1-ol
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Formula:
C₃H₉NO MW: 75.11 g/mol Pto. Ebullición: 187 Pto. de fusión: 11 Densidad: 0.982 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 101 |
Número MDL:
MFCD00008223 Núm. CAS: 156-87-6 EINECS: 205-864-4 UN: 2735 ADR: 8 II |
Resultados test especificaciones
Assay (GC, area%) | ≥ 99.0 % (a/a) |
Density (d 20 °C/ 4 °C) | 0.986 - 0.988 |
Water (K. F.) | ≤ 0.30 % |
Identity (IR) | passes test |