4-Aminobutan-1-ol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Hydroxybutylamine, 4-Amino-1-butanol
176350050
176350010
176350250
ACRO176350050EA
95.4
EUR
ACRO176350050
ACRO176350010
ACRO176350250
4-Aminobutan-1-ol 98%
4-Aminobutan-1-ol
Formula:
C₄H₁₁NO MW: 89.14 g/mol Pto. Ebullición: 206 Pto. de fusión: 16…18 °C Densidad: 0.96 g/cm³ Pto. de inflamación: 107 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008230 Núm. CAS: 13325-10-5 EINECS: 236-364-4 UN: 2735 ADR: 8 III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4580 to 1.4630 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |