6-Aminohexan-1-ol 94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
294600100 294600500
ACRO294600100EA 118 EUR
ACRO294600100 ACRO294600500
6-Aminohexan-1-ol 94%
6-Aminohexan-1-ol
Formula: C₆H₁₅NO
Pto. Ebullición: 227 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 53…59 °C
Pto. de inflamación: 133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008241
Núm. CAS: 4048-33-3
EINECS: 223-748-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 59 °C
GC ≥92 %