Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol) 99.8-100.1% (base secada) ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
31801.18
31801.30
31801.A1
31801.18EA
30.9
EUR
31801.18
31801.30
31801.A1
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol) 99.8-100.1% (base secada) ACS
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol)
Purity: 99.8-100.1%
CAS No.: 77-86-1
Molecular Formula: (HOCH2)3CNH2
Formula Weight: 121.14
Physical Form: Crystalline
Density: 1.353
Melting Point: 171-172°
Boiling Point: 219-220°/10mm
Beilstein Reference: 741883
Merck Reference: 14,9772
MDL No.: MFCD00004679
Formula:
NH₂C(CH₂OH)₃ Pto. Ebullición: 219…220 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 171…172 °C Densidad: 1,353 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004679 Núm. CAS: 77-86-1 EINECS: 201-064-4 Índice Merck: 14,9772 |