Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol) 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: THAM, 2-Amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol, 2-Amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol
A18494.0E A18494.22 A18494.36
A18494.0EEA 328 EUR
A18494.0E A18494.22 A18494.36
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol) 99%
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol)
Purity: 99% CAS No.: 77-86-1 Molecular Formula: C4H11NO3 Formula Weight: 121.14 Melting Point: 168-172° Boiling Point: 219-220°/10mm Merck Reference: 14,9772 MDL No.: MFCD00004679
Formula: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121.14 g/mol
Pto. Ebullición: 219…220 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 168…172 °C
Densidad: 1.353
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004679
Núm. CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Índice Merck: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM