Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol), 99,8 Biotechnology
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: THAM, 2-Amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol, 2-Amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol
0826-1KGEA 187 EUR
0826-1KG 0826-500G 0826-5KG
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol), 99,8 Biotechnology
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol)
Reagent for stabilization of buffer formulations and electrophoresis of biological molecules.
Formula: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121.14 g/mol
Pto. Ebullición: 288 °C
Pto. de fusión: 169 °C
Densidad: 1.328 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004679
Núm. CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Índice Merck: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Abs.@280nm (1M, Water) < = 0,05
Arsenic < 0,0005 %
Copper < 0,0001 %
DNase none detected
Insolubles <= 0,005 %
Iron < 0,0001 %
Lead < 0,0001 %
Loss on Drying <1%
Magnesium < 0,0005 %
Protease none
Purity > 99,8 %
RNase none detected