Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol) ≥99.9%, grado ultrapuro
Proveedor: PanReac AppliChem
Atención
Sinónimos: THAM, 2-Amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol, 2-Amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol
A1086.1000 A1086.5000 A1086.9010
A1086.1000EA 121 EUR
A1086.1000 A1086.5000 A1086.9010
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol) ≥99.9%, grado ultrapuro
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol)
Formula: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121.14 g/mol
Pto. Ebullición: 357
Pto. de fusión: 169…172 °C
Densidad: 1.328 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004679
Núm. CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Índice Merck: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (titr.) min. 99.9 %
pH (1 M; H2O; 20°C) 10.5 - 11.5
Water max. 0.2 %
Cu max. 0.0001 %
Fe max. 0.0001 %
PB max. 0.0001 %
A (1 cm/1 M in H2O) at 430 nm max. 0.004
A (1 cm/1 M in H2O) at 260 nm 0.03
A (1 cm/1 M in H2O) at 280 nm 0.02