Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol) ≥99.9% para biología molecular
Proveedor: PanReac AppliChem
|
Atención
|
Sinónimos:
THAM, 2-Amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol, 2-Amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol
A2264.0500
A2264.1000
A2264.5000
A2264.0500EA
101
EUR
A2264.0500
A2264.1000
A2264.5000
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol) ≥99.9% para biología molecular
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol)
Formula:
NH₂C(CH₂OH)₃ MW: 121.14 g/mol Pto. Ebullición: 357 Pto. de fusión: 169…172 °C Densidad: 1.328 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004679 Núm. CAS: 77-86-1 EINECS: 201-064-4 Índice Merck: 13,09842 |
|
Resultados test especificaciones
DNases/RNases/Proteases | not detectable |
Assay (titr.) | min. 99.9 % |
pH (1 M; H2O; 20°C) | 10.5 - 11.5 |
Water | max. 0.2 % |
Cu | max. 0.0001 % |
Fe | max. 0.0001 % |
PB | max. 0.0001 % |
A (1 cm/1 M in H2O) at 430 nm | max. 0.004 |
A (1 cm/1 M in H2O) at 260 nm | 0.03 |
A (1 cm/1 M in H2O) at 280 nm | 0.02 |