Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol) 99.8-100.5%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: THAM, 2-Amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol, 2-Amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol
103154MEA 108 EUR
103154M 103156X 103157P 10315AC
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol) 99.8-100.5%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol)
Formula: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121.14 g/mol
Pto. Ebullición: 357
Pto. de fusión: 169…172 °C
Densidad: 1.328 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004679
Núm. CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Índice Merck: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza (calculado en forma anhidra) 99,8 - 100,5 %
Apariencia Polvo cristalino blanco
Identificación Pasa test
Metales pesados (como Pb) Max. 5 ppm
Residuo de ignición (SO4) Max. 100 ppm
Insolubilidad en agua Max. 30 ppm
Agua Max. 0,1 %
Cl (Cloruro) Max. 5 ppm
SO4 (Sulfato) Max. 5 ppm
As (Arsénico) Max. 0,2 ppm
Ca (Calcio) Max. 10 ppm
Cd (Cadmio) Max. 0,1 ppm
Cu (Cobre) Max. 0,1 ppm
Fe (Hierro) Max.1 ppm
K (Potasio) Max. 1 ppm
Mg (Magnesio) Max. 0,3 ppm
Na (Sodio) Max. 5 ppm
Pb (Plomo) Max. 0,1 ppm
Absorbancia (280 nm) (0,5 mol/l) Max. 0,05