Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol) ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, sustancia tampón, Millipore®
Proveedor: Merck
Sinónimos: THAM, 2-Amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol, 2-Amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol
M-Clarity™ quality level = MQ400
1.08382.0100 1.08382.0500 1.08382.1000 1.08382.2500 1.08382.9025
1.08382.0100EA 48.9 EUR
1.08382.0100 1.08382.0500 1.08382.1000 1.08382.2500 1.08382.9025
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol) ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, sustancia tampón, Millipore®
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol)
Formula: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121.14 g/mol
Pto. Ebullición: 357
Pto. de fusión: 169…172 °C
Densidad: 1.328 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004679
Núm. CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Índice Merck: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM