Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JPC, USP, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinónimos: THAM, 2-Amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol, 2-Amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol
1.08386.1000 1.08386.5000 1.08386.9025 1.08386.9013
1.08386.1000EA 482 EUR
1.08386.1000 1.08386.5000 1.08386.9025 1.08386.9013
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JPC, USP, SAFC®
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol)
Formula: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121.14 g/mol
Pto. Ebullición: 357
Pto. de fusión: 169…172 °C
Densidad: 1.328 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004679
Núm. CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Índice Merck: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM