Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol), Millipore®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08387.0500 1.08387.2500
1.08387.0500EA 69.1 EUR
1.08387.0500 1.08387.2500
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol), Millipore®
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol)
Formula: NH₂C(CH₂OH)₃
Pto. Ebullición: 357 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 169…172 °C
Densidad: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004679
Núm. CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Índice Merck: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM