Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol) ≥99.9% sustancia tampón, para análisis y usos bioquímicos
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
28808.294EA 294 EUR
28808.294 28808.440
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol) ≥99.9% sustancia tampón, para análisis y usos bioquímicos
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol)
Formula: NH₂C(CH₂OH)₃
Pto. Ebullición: 357 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 169…172 °C
Densidad: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004679
Núm. CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Índice Merck: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (calculated on dried substance) Min. 99.9 %
Colouration (20 %; water) Max. 20 APHA
Melting point Min. 170 °C
pH (20°C; 5 %) 10.0 - 11.5
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Water Max. 0.2 %
Absorbance (260 nm) (1 mol/l) Max 0.05
Absorbance (280 nm) (1 mol/l) Max. 0.03
Absorbance (430 nm) (1 mol/l) Max. 0.004