Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol) ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
28811.295EA 207 EUR
28811.295 28811.364 28811.460
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol) ≥99%, GPR RECTAPUR®
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol)
Formula: NH₂C(CH₂OH)₃
Pto. Ebullición: 357 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 169…172 °C
Densidad: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004679
Núm. CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Índice Merck: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Melting point 169 - 172 °C
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %