Taurina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
166541000 166545000 166540025 166540250
ACRO166541000EA 52.5 EUR
ACRO166541000 ACRO166545000 ACRO166540025 ACRO166540250
Taurina 99%
Taurina
Formula: C₂H₇NO₃S
Pto. de fusión: 300 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008197
Núm. CAS: 107-35-7
EINECS: 203-483-8
Índice Merck: 13,09163
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.2 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤110 ppm
Sulfate (SO4) ≤140 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm