Taurina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12403.0E
A12403.22
A12403.36
A12403.0EEA
411
EUR
A12403.0E
A12403.22
A12403.36
Taurina ≥99%
Taurina
Purity: 99%
CAS No.: 107-35-7
Molecular Formula: H2NCH2CH2SO3H
Formula Weight: 125.15
Physical Form: Crystals or cryst powder
Appearance: White
Melting Point:
Formula:
C₂H₇NO₃S Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008197 Núm. CAS: 107-35-7 EINECS: 203-483-8 Índice Merck: 14,9074 |