Taurina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: 2-Aminoethanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08616.0005 8.08616.0250 8.08616.1000
8.08616.0005EA 34.7 EUR
8.08616.0005 8.08616.0250 8.08616.1000
Taurina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Taurina
Formula: C₂H₇NO₃S
MW: 125,15 g/mol
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008197
Núm. CAS: 107-35-7
EINECS: 203-483-8
Índice Merck: 13,09163
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 65 g/l (12 °C)
Melting Point 300 °C (decomposition)
Molar Mass 125.15 g/mol