1,10-Diaminodecano 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
112130250
112130050
ACRO112130250EA
207
EUR
ACRO112130250
ACRO112130050
1,10-Diaminodecano 97%
1,10-Diaminodecano
Formula:
C₁₀H₂₄N₂ Pto. Ebullición: 140 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: 62…63 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008151 Núm. CAS: 646-25-3 EINECS: 211-471-9 UN: 3259 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow Crystalline powder or flakes and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 59 to 64 °C |
GC | ≥96.0 % |