1,10-Diaminodecano ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Decametilendiamina
D0085-25G D0085-100G
TCIAD0085-25GEA 84 EUR
TCIAD0085-25G TCIAD0085-100G
1,10-Diaminodecano ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,10-Diaminodecano
Formula: C₁₀H₂₄N₂
MW: 172,31 g/mol
Pto. Ebullición: 140°C
Pto. de fusión: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008151
Núm. CAS: 646-25-3
EINECS: 211-471-9
UN: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=418d664dc09033a9c1ac6acbbb90be03ba8b1019&vid=418d664dc09033a9c1ac6acbbb90be03ba8b1019&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 64.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency