1,12-Diaminododecano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L04258.06
L04258.14
L04258.06EA
37.1
EUR
L04258.06
L04258.14
1,12-Diaminododecano ≥98%
1,12-Diaminododecano
Purity: 98+%
CAS No.: 2783-17-7
Molecular Formula: C12H28N2
Formula Weight: 200.37
Flash Point: 155°(311°F)
Melting Point: 68-72°
Beilstein Reference: 1742765
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00008155
Formula:
C₁₂H₂₈N₂ Pto. Ebullición: 275 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 68…72 °C Pto. de inflamación: 155 °C (311 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008155 Núm. CAS: 2783-17-7 EINECS: 220-489-6 UN: 3259 ADR: 8,III |