Etilendiamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
118420010 118420025 118420100
ACRO118420010EA 54.9 EUR
ACRO118420010 ACRO118420025 ACRO118420100
Etilendiamina 99%
Etilendiamina
Formula: C₂H₈N₂
Pto. Ebullición: 117…118 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 11 °C
Densidad: 0,898 g/cm³
Pto. de inflamación: 38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008204
Núm. CAS: 107-15-3
EINECS: 203-468-6
UN: 1604
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,03829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cbd90391008b8df01337e52ed5760383c063baa&vid=9a49702fe7150a0d3cd56afb586972447ecb6f85&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4555 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (Coulometric)
GC ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Salicylic acid ≤0.04 % (HOC6H4COOH)
Insoluble matter ≤0.02 %