Etilendiamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,2-Diaminoetano
Purity: 99%
CAS No.: 107-15-3
Molecular Formula: C2H8N2
Formula Weight: 60.10
Flash Point: 38°(100°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.899
Refractive Index: 1.4565
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Ammonia-like
Melting Point: 8-11°
Boiling Point: 117-118°
Solubility: Soluble in water, alcohol. Slightly soluble in ether
Beilstein Reference: 605263
Merck Reference: 14,3795
UN No.: 1604
MDL No.: MFCD00008204
Strongly basic amine useful as a building block in chemical synthesis
Formula:
C₂H₈N₂ Pto. Ebullición: 117…118 °C Pto. de fusión: 8…11 °C Densidad: 0,899 Pto. de inflamación: 38 °C (100 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008204 Núm. CAS: 107-15-3 EINECS: 203-468-6 UN: 1604 ADR: 8,II Índice Merck: 14,3795 |