1,2-Propilendiamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99%
CAS No.: 78-90-0
Molecular Formula: C3H10N2
Formula Weight: 74.13
Flash Point: 34°(93°F)
Refractive Index: 1.4460
Odour: Characteristic
Melting Point: ca -37°
Boiling Point: 119-120°
Beilstein Reference: 605274
Merck Reference: 14,7852
UN No.: 2258
MDL No.: MFCD00008089
Formula:
C₃H₁₀N₂ Pto. Ebullición: 119…120 °C Pto. de fusión: ∼–37 °C Densidad: 0,869 Pto. de inflamación: 34 °C (93 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008089 Núm. CAS: 78-90-0 EINECS: 201-155-9 UN: 2258 ADR: 8,II Índice Merck: 14,7852 |