1,3-Diaminopropano 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Trimetilendiamina
112350010 112352500 112350500
ACRO112350010EA 189 EUR
ACRO112350010 ACRO112352500 ACRO112350500
1,3-Diaminopropano 99%
1,3-Diaminopropano
Formula: C₃H₁₀N₂
MW: 74,13 g/mol
Pto. Ebullición: 140 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –12 °C
Densidad: 0,88 g/cm³
Pto. de inflamación: 48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008228
Núm. CAS: 109-76-2
EINECS: 203-702-7
UN: 2734
ADR: 8,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4565 to 1.4585 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Titration with HClO4 ≥98.5 %