1,3-Diaminopropano 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Trimetilendiamina
A11932.0F A11932.AE A11932.AP
A11932.0FEA 224 EUR
A11932.0F A11932.AE A11932.AP
1,3-Diaminopropano 98%
1,3-Diaminopropano
Purity: 98% CAS No.: 109-76-2 Molecular Formula: H2N(CH2)3NH2 Formula Weight: 74.13 Flash Point: 48°(118°F) Refractive Index: 1.4573 Odour: Amine-like pH: 12 Melting Point: -12° Boiling Point: 134-136° Beilstein Reference: 605277 UN No.: 2734 MDL No.: MFCD00008228
Formula: C₃H₁₀N₂
MW: 74,13 g/mol
Pto. Ebullición: 134…136 °C
Pto. de fusión: –12 °C
Densidad: 0,888
Pto. de inflamación: 48 °C (118 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008228
Núm. CAS: 109-76-2
EINECS: 203-702-7
UN: 2734
ADR: 8,II