1,4-Diaminobutano 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Tetrametilendiamina
112120250 112121000 112125000 112120025
ACRO112120250EA 54.7 EUR
ACRO112120250 ACRO112121000 ACRO112125000 ACRO112120025
1,4-Diaminobutano 99%
1,4-Diaminobutano
Formula: C₄H₁₂N₂
MW: 88,15 g/mol
Pto. Ebullición: 158…160 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 27 °C
Densidad: 0,877 g/cm³
Pto. de inflamación: 45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008235
Núm. CAS: 110-60-1
EINECS: 203-782-3
UN: 2923
ADR: 8,II
Índice Merck: 12,08134
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +21° to +25° (22°C, 589 nm) (c=1.2, 1 N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %