1,4-Diaminobutano ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Tetrametilendiamina
B21316.14
B21316.22
B21316.36
B21316.14EA
40.7
EUR
B21316.14
B21316.22
B21316.36
1,4-Diaminobutano ≥98%
1,4-Diaminobutano
Purity: 98+%
CAS No.: 110-60-1
Molecular Formula: C4H12N2
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4569
Melting Point: 25-28°
Boiling Point: 158-160°
Beilstein Reference: 605282
Merck Reference: 14,7947
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00008235
Formula:
C₄H₁₂N₂ MW: 88,15 g/mol Pto. Ebullición: 158…160 °C Pto. de fusión: 25…28 °C Densidad: 0,877 Pto. de inflamación: 63 °C (145 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008235 Núm. CAS: 110-60-1 EINECS: 203-782-3 UN: 2928 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,7947 |