1,5-Diaminopentano 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Pentametilendiamina
112320050 112320250
ACRO112320050EA 117 EUR
ACRO112320050 ACRO112320250
1,5-Diaminopentano 98%
1,5-Diaminopentano
Formula: C₅H₁₄N₂
Pto. Ebullición: 178…180 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 9 °C
Densidad: 0,87 g/cm³
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008239
Núm. CAS: 462-94-2
EINECS: 207-329-0
UN: 2735
ADR: 8,II
Índice Merck: 12,01645
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %