1,5-Diaminopentano 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Pentametilendiamina
B23039.06
B23039.14
B23039.06EA
110
EUR
B23039.06
B23039.14
1,5-Diaminopentano 98%
1,5-Diaminopentano
Purity: 98%
CAS No.: 462-94-2
Molecular Formula: C5H14N2
Formula Weight: 102.18
Refractive Index: 1.4585
Odour: Amine-like
Boiling Point: 178-180°
Merck Reference: 14,1609
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008239
Formula:
C₅H₁₄N₂ Pto. Ebullición: 178…180 °C Pto. de fusión: 9 °C Densidad: 0,873 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008239 Núm. CAS: 462-94-2 EINECS: 207-329-0 UN: 2735 ADR: 8,II Índice Merck: 14,1609 |