1,6-Diaminohexano 99.5+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Hexametilendiamina
120640010 120641000 120645000 120640051
ACRO120640010EA 162 EUR
ACRO120640010 ACRO120641000 ACRO120645000 ACRO120640051
1,6-Diaminohexano 99.5+%
1,6-Diaminohexano
Formula: C₆H₁₆N₂
MW: 116,21 g/mol
Pto. Ebullición: 204…205 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 38…41 °C
Densidad: 0,66 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008243
Núm. CAS: 124-09-4
EINECS: 204-679-6
UN: 2280
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,04713
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline low melting mass (May discolor on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 41 °C
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥99.50 %
Titration with HClO4 99.5 to 100.5 %