1,6-Diaminohexano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98+%
CAS No.: 124-09-4
Molecular Formula: C6H16N2
Formula Weight: 116.21
Flash Point: 85°(185°F)
Odour: Amine-like
pH: 12.4
Melting Point: 39-43°
Boiling Point: 199-204°
Beilstein Reference: 1098307
Merck Reference: 14,4695
UN No.: 2280
MDL No.: MFCD00008243
Formula:
C₆H₁₆N₂ Pto. Ebullición: 199…204 °C Pto. de fusión: 39…43 °C Densidad: 0,840 Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008243 Núm. CAS: 124-09-4 EINECS: 204-679-6 UN: 2280 ADR: 8,III Índice Merck: 14,4695 |