1,7-Diaminoheptano 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Heptametilendiamina
112200050 112200250
ACRO112200050EA 48.6 EUR
ACRO112200050 ACRO112200250
1,7-Diaminoheptano 98%
1,7-Diaminoheptano
Formula: C₇H₁₈N₂
MW: 130,23 g/mol
Pto. Ebullición: 224 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 26…30 °C
Densidad: 1,012 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008246
Núm. CAS: 646-19-5
EINECS: 211-468-2
UN: 3259
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %