1,7-Diaminoheptano 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L02853.06
L02853.14
L02853.06EA
40.8
EUR
L02853.06
L02853.14
1,7-Diaminoheptano 98%
1,7-Diaminoheptano
Purity: 98%
CAS No.: 646-19-5
Molecular Formula: C7H18N2
Formula Weight: 130.24
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.4590
Odour: Amine-like
Melting Point: 26-30°
Boiling Point: 223-225°
Beilstein Reference: 1734159
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00008246
Formula:
C₇H₁₈N₂ MW: 130,23 g/mol Pto. Ebullición: 223…225 °C Pto. de fusión: 26…30 °C Densidad: 0,860 Pto. de inflamación: 87 °C (188 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008246 Núm. CAS: 646-19-5 EINECS: 211-468-2 UN: 3259 ADR: 8,III |