1,8-Diaminooctano 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
112310250 112311000 112315000
ACRO112310250EA 36.7 EUR
ACRO112310250 ACRO112311000 ACRO112315000
1,8-Diaminooctano 98%
1,8-Diaminooctano
Formula: C₈H₂₀N₂
Pto. Ebullición: 225…226 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 50…54 °C
Densidad: 0,83 g/cm³ (60 °C)
Pto. de inflamación: 115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008248
Núm. CAS: 373-44-4
EINECS: 206-764-3
UN: 3259
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Fused crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %