1,9-Diaminononano 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Nonametilendiamina
L02043.06
L02043.14
L02043.06EA
176
EUR
L02043.06
L02043.14
1,9-Diaminononano 98%
1,9-Diaminononano
Purity: 98%
CAS No.: 646-24-2
Molecular Formula: H2N(CH2)9NH2
Formula Weight: 158.29
Flash Point:
Formula:
C₉H₂₂N₂ MW: 158,29 g/mol Pto. Ebullición: 258…259 °C Pto. de fusión: 36…40 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008251 Núm. CAS: 646-24-2 EINECS: 211-470-3 UN: 3259 ADR: 8,III |