1,3-Diaminopropan-2-ol 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
112220050 112220250
ACRO112220050EA 62.8 EUR
ACRO112220050 ACRO112220250
1,3-Diaminopropan-2-ol 95%
1,3-Diaminopropan-2-ol
Formula: C₃H₁₀N₂O
Pto. Ebullición: 114 °C (5 mmHg)
Pto. de fusión: 39…45 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008142
Núm. CAS: 616-29-5
EINECS: 210-474-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %
HPLC ≥94 %