1,3-Diaminopropan-2-ol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A19618.18 A19618.09 A19618.30
A19618.18EA 179 EUR
A19618.18 A19618.09 A19618.30
1,3-Diaminopropan-2-ol 97%
1,3-Diaminopropan-2-ol
Purity: 97% CAS No.: 616-29-5 Molecular Formula: C3H10N2O Formula Weight: 90.13 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 40-45° Boiling Point: 235° Beilstein Reference: 741859 MDL No.: MFCD00008142
Formula: C₃H₁₀N₂O
Pto. Ebullición: 235 °C
Pto. de fusión: 40…45 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008142
Núm. CAS: 616-29-5
EINECS: 210-474-2