Dietilamina 99.5%, extra puro, bidestilada
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
378371000
378370010
378370025
ACRO378371000EA
93.7
EUR
ACRO378371000
ACRO378370010
ACRO378370025
Dietilamina 99.5%, extra puro, bidestilada
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3840 to 1.3860 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥99.4 % |