N,N'-Dimetiletilendiamina 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N1,N2-Dimethylethane-1,2-diamine, sym. Dimethylethylendiamine, N,N'-Dimethylethylenediamine
L02204.06
L02204.14
L02204.06EA
52.3
EUR
L02204.06
L02204.14
N,N'-Dimetiletilendiamina 95%
N,N'-Dimetiletilendiamina
Purity: 95%
CAS No.: 110-70-3
Molecular Formula: C4H12N2
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4300
Odour: Amine-like
Boiling Point: 118-119°
Beilstein Reference: 878142
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00008290
Formula:
C₄H₁₂N₂ MW: 88,15 g/mol Pto. Ebullición: 118…119 °C Densidad: 0,818 Pto. de inflamación: 28 °C (82 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008290 Núm. CAS: 110-70-3 EINECS: 203-793-3 ADR: 8,II |