Dibutilamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Di-n-butylamine, N-butyl-1-propanamine
112950010
112950025
112950100
112950500
ACRO112950010EA
106
EUR
ACRO112950010
ACRO112950025
ACRO112950100
ACRO112950500
Dibutilamina 99%
Dibutilamina
Formula:
C₈H₁₉N Pto. Ebullición: 159 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –62 °C Densidad: 0,76 g/cm³ Pto. de inflamación: 39 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009429 Núm. CAS: 111-92-2 EINECS: 203-921-8 UN: 2248 ADR: 8,II Índice Merck: 13,03058 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤20 APHA |