Dibutilamina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Di-n-butylamine, N-butyl-1-propanamine
A11671.0F
A11671.AP
A11671.0FEA
115
EUR
A11671.0F
A11671.AP
Dibutilamina ≥98%
Dibutilamina
Purity: 98+%
CAS No.: 111-92-2
Molecular Formula: C8H19N
Formula Weight: 129.25
Flash Point: 39°(102°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.767
Refractive Index: 1.4169
Appearance: Colourless
Odour: Amine-like
Melting Point: -62°
Boiling Point: 159-160°
Beilstein Reference: 506001
Merck Reference: 14,3032
UN No.: 2248
MDL No.: MFCD00009429
Formula:
C₈H₁₉N Pto. Ebullición: 159…160 °C Pto. de fusión: –62 °C Densidad: 0,767 Pto. de inflamación: 39 °C (102 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009429 Núm. CAS: 111-92-2 EINECS: 203-921-8 UN: 2248 ADR: 8,II Índice Merck: 14,3032 |